BD Luer-Lok™ Disposable Syringes without Needles
PrecisionGlide™ and Yale™ disposable and reusable needles are available
Thermo Scientific™ GC-injectiespuiten voor TriPlus™ RSH autosampler
Easily accomplish accurate, precise, and reproducible injections with Thermo Scientific™ GC Syringes for Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH Autosampler.
Terumo™ Agani Hypodermic Needles
Used in conjunction with Terumo™ Polypropylene Syringes. Terumo™ Agani Hypodermic Needles are triple-beveled and silicone lubricated for easy insertion.
Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles
Make procedures as painless as possible with extremely sharp and reliable stainless steel needles. Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles feature a unique, latex-free double bevel design for maximum comfort.
SGE™ eVol™ Handheld Automated Analytical Syringe
Improves laboratory workflow
BD Wegwerpspuiten met Luer-Lok™-punten
Unique integrated BD Luer-Lok™ tip syringe with clear barrel. BD Medical™ Disposable Syringes with Luer-Lok™ Tips are sterile and disposable.
Thermo Scientific™ National Target All-Plastic Disposable Syringes
Use these all-plastic disposable syringes to dispense small volumes of liquids, or to pressure filter through our syringe filters.
BD Vacutainer™ injectiespuit met excentrische punt
Gebruikt voor medische toepassingen. De BD Medical™ Vacutainer™ Injectiespuit met excentrische punt heeft een maatverdeling met een capaciteit van 20ml.
Hamilton™ Microliter™-injectiespuiten, 700-serie: LT-aansluiting
The 700 series syringe is the original hand-fitted Hamilton syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Needles (Luer Lock)
Metalen opzetnaalden (vernikkeld messing) kunnen worden gebruikt met TLL-injectiespuiten en LT- of TLL-connectoren. De naalden zijn van 304 roestvrij staal (rvs). De standaardlengte van de naald is 51 mm (2 inch). Er zijn verschillende naaldlengten en verschillende soorten naaldpunten verkrijgbaar.
Thermo Scientific™ Syringes for Thermo Scientific™ HPLC Instruments
Thermo Scientific™ Syringes for Thermo Scientific HPLC Instruments offer easy, accurate and reproducible injections.
Hamilton™ Kel-F Hub stompe naalden (Luer Lock)
Kel-F hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom lengths and point styles are available.
Trajan™ eVol™ XCHANGE Syringes
XCHANGE™ analytical syringes can be easily and quickly changed allowing them to be dedicated to individual liquids, and methods, to prevent possible cross-contamination of reagents.
Hamilton™ Gastight™-injectiespuiten, 1700-serie: N-aansluiting
Gasdichte versie van de oorspronkelijke injectiespuiten uit de 700 -serie, ideaal voor het doseren van volumes van 1 tot 500 μl
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes: LT Termination
Gasdichte versie van de oorspronkelijke injectiespuiten uit de 700 -serie, ideaal voor het doseren van volumes van 1 tot 500 μl
Hamilton™ Gastight™-injectiespuiten, 1700-serie: TLL-aansluting
Gastight version of the original 700 series syringes, ideal for dispensing volumes from 1 up to 500μL
Thermo Scientific™ eVol™ XR Dispensing System Plungers
Order these plungers for use with the respective size syringe on the Thermo Scientific™ eVol™ Dispensing System.
Gilson™ DistriTips™-injectiespuiten
Hamilton™ Gastight™-injectiespuiten, 1000-serie: Injectiespuit met Luer-Lock, TLL-aansluiting
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
Hamilton™ Metalen opzetnaald op maat (Luer Lock)
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. Needles are 304 stainless steel (sst.). Custom needle lengths and point styles are available.
Hamilton™ Microlab™ 600 Diluter/Dispenser System
Dilute/Dispense with better than 99% accuracy, independent of a liquid's viscosity, vapor pressure, and temperature. Microlab™ 600 Diluter/Dispenser System is a highly precise syringe pump with a graphical user interface designed to quickly and easily dilute and dispense volumes from 10μL to 50mL.
Thermo Scientific™ Luer-Tip, Gas-Tight Manual Syringes for GC Systems
Get a gas-tight syringe for manual injections. This syringe features a Luer-Tip connection and is available in a variety of sizes.
Thermo Scientific™ Replacement Needles for GC Syringes
Thermo Scientific™ Replacement Needles for Syringes are available for syringes with removable needles.
Thermo Scientific™ Needles for Luer-LOK Priming Syringes
Thermo Scientific™ Needles for Luer-LOK Priming Syringes are available for syringes with removable needles.
Thermo Scientific™ Standard Fixed Needle Syringes for Rheodyne/Valco™ Injectors
Thermo Scientific™ Standard Fixed Needle Syringes for Rheodyne/Valco Injectors offer easy, accurate and reproducible manual injections.
Thermo Scientific™ Fixed Needle Autosampler Syringes for Agilent Instruments
Thermo Scientific™ Fixed Needle Autosampler Syringes for Agilent Instruments are accurate and reproducible over a range of volumes.
Thermo Scientific™ Manual GC Syringes
Easily accomplish accurate, precise, and reproducible manual injections with Thermo Scientific™ GC Syringes.
Thermo Scientific™ Fixed Needle Syringes for GC Instruments
Get accurate, reproducible results from these fixed-needle syringes for Thermo Scientific™ and Agilent GC autosamplers.
Thermo Scientific™ eVol™ XR Sample Dispensing System Kit
Get up and running quickly. The Thermo Scientific™ eVol™ Sample Dispensing System Kit includes an eVol XR dispensing system and three syringes (5, 50, and 500μL).
Thermo Scientific™ Replacement Plungers for Syringes
Thermo Scientific™ Replacement Plungers for Syringes are available for selected syringes from a variety of manufacturers.
Syringes and Needles
Syringes are used widely in the laboratory for sampling, fluid aspiration, injecting, measuring and transferring liquids and gases with dispensers, dilutors and chromatography autosamplers, and for septum piercing or pressure-filtering through syringe filters.
Our syringes are available with fixed or removable needles with Luer Lock, Luer Tip or Luer-Slip fittings, graduated for accurate measurements, and as plastic or glass, sterile or non-sterile, disposable or reusable.
Luer Lock fittings allow a needle to be securely twist-locked into position onto the syringe body, minimising the risk of needle displacement. Conversely, Luer-Slip (slip-tip) fittings are simply pushed on and held in place by friction. The tip position of Luer-Slip syringes can be either eccentric or concentric.
Single-use syringes can be constructed from two or three components, excluding the needle. Three-part syringes comprise a plunger, a rubber plunger gasket cap and a transparent and graduated barrel. Two-part syringes comprise only the plunger and barrel without a separate rubber plunger cap.
Fisher Scientific provides a variety of separate needles, ranging from general purpose to hypodermic to specialist, with different point styles, gauges from 30G (the finest) to 21G (the thickest), lengths, all available sterile or non-sterile in variety of packaging options.
Our range of syringes and needles can be used for:
- General laboratory or clinical use
- Filtrations (in combination with a syringe filter) for a broad range of applications, including purification of tissue culture solutions and buffers, and filtering of protein solutions and solvents
- Fluid transfer into tubing arrays (without the use of a needle if necessary)