Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC manuelles
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™.
48.04€ - 241.00€
Spécification
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Type de produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10361195
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365B0511
Seringue pour échantillonneur automatique GC, piston dans l’aiguille 1 μl 50 mm
130.03€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10752327
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365B0531
Seringue pour échantillonneur automatique GC, piston dans l’aiguille 1 μl 70 mm
114.07€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13476806
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365C0221
Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe 5 μl 85 mm
144.74€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10219744
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365C0741
Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe 5 μl 50 mm
56.08€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10334133
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365D1091
Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe 10 μl 50 mm
48.04€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10531305
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365D1096
Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe 10 μl 50 mm
241.00€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10771937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365D1171
Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible 10 μl 50 mm
73.24€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10219274
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365F1891
Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe 25 μl 50 mm
53.79€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10311005
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365F1901
Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible 25 μl 50 mm
85.56€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10713287
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365G2091
Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible 50 μl 50 mm
80.11€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10321005
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365H2291
Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe 100 μl 50 mm
68.10€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10670436
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
365I2541
Fixe 250 µl 50 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC manuelles Thermo Scientific™. Les conceptions robustes et éprouvées sont optimisées pour le perçage de septum. Elles sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé et couvrent de nombreux volumes. Les marquages faciles à lire assurent une reproductibilité.
  • Seringues disponibles en plusieurs volumes
  • Seringues en PTFE Luer-Lok™
  • Seringues en PTFE Luer-Slip