Learn More
Hamilton™ Seringues Gastighttrade; 1700 Series : Terminaison LT
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
94.60€ - 122.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
À utiliser avec (application) | Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension |
Type de produit | Gastight |
Température max. (impériale) | 239°F |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10323951
|
Hamilton™
81201 |
500 μl | 3,26 mm | 7,75 mm | 700 psig |
106.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10373801
|
Hamilton™
80001 |
10 μl | 0,46 mm | 6,6 mm | 1000 psig |
122.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10373851
|
Hamilton™
80201 |
25 μl | 0,72 mm | 7,75 mm | 1000 psig |
94.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10333901
|
Hamilton™
81001 |
100 μl | 1,46 mm | 7,75 mm | 1000 psig |
116.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10464461
|
Hamilton™
81101 |
250 μl | 2,3 mm | 7,75 mm | 500 psig |
105.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10405621
|
Hamilton™
80901 |
50 μl | 1,03 mm | 7,75 mm | 1000 psig |
116.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
pLa gamme de seringues offre une variété de terminaisons et d’options d’aiguille différentes./ppEmbout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. La terminaison LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais il a été spécialement conçu pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton Kel-F. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.br/bTypes de pointes d’aiguille (les types de pointes 4 et AS sont disponibles sur demande)/bulliType de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 34-10/liliType de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10/liliType de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12deg; standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 34-10. Angles d’aiguille spéciaux tels que 0deg; à 60deg; disponibles sur demande./liliType de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10/liliType de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-10/li/ul/pSpécification
Autoclavable | |
Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension | |
239°F | |
50°F | |
10°C | |
Embout Luer |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
Gastight | |
115°C | |
Aiguille non comprise | |
Chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues Gastighttrade; 1700 Series : Terminaison LT