Learn More
Hamilton™ Seringues Gastighttrade; 1700 Series : Terminaison LT
Version étanche aux gaz des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 mu;l
Marque: Hamilton™ 81001
Description
La gamme de seringues offre une variété de terminaisons et d’options d’aiguille différentes.
Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. La terminaison LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais il a été spécialement conçu pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton Kel-F. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
Types de pointes d’aiguille (les types de pointes 4 et AS sont disponibles sur demande)
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 34-10
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
- Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12° standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 34-10. Angles d’aiguille spéciaux tels que 0° à 60° disponibles sur demande.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-10
Spécification
Autoclavables | |
0,057 in | |
1,46 mm | |
Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension | |
Gastight | |
239°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
Chaque | |
Embout Luer |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Certificat d’étalonnage traçable au NIST | |
1000 psig | |
115°C | |
1710 | |
10°C | |
100 μl |