Learn More
Trajan™ Seringues eVoltrade; XCHANGE
Les seringues analytiques XCHANGEtrade; peuvent être facilement et rapidement changées, ce qui leur permet d’être dédiées à des liquides et méthodes individuels pour empêcher la contamination croisée des réactifs.
96.50€ - 351.91€
Spécification
À utiliser avec (application) | Procédure de manipulation de liquides |
---|---|
Longueur (impériale) | 1,9 in |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Type de produit | Seringue eVol™ |
Longueur (métrique) de l’aiguille | 50 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12977586
|
Trajan™
2910029 |
100 μl | Biseauté |
102.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13467878
|
Trajan™
2910035 |
1 ml | Biseauté |
96.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12947596
|
Trajan™
2910329 |
100 μl | Biseauté |
351.91€
3 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliDispositif indépendant de l’utilisateur pour la manipulation des liquides/liliRéduction du besoin de ré-analyse/liliSeringues facilement et rapidement changées/liliPièces de rechange disponibles/li/ulSpécification
Procédure de manipulation de liquides | |
50 mm | |
50 mm |
1,9 in | |
Seringue eVol™ | |
Biseauté |