Learn More
Trajan™ Seringues eVoltrade; XCHANGE
Les seringues analytiques XCHANGEtrade; peuvent être facilement et rapidement changées, ce qui leur permet d’être dédiées à des liquides et méthodes individuels pour empêcher la contamination croisée des réactifs.
Marque:  Trajan™ 2910329
Code produit. 12947596
  • 351.91€ / 3 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliDispositif indépendant de l’utilisateur pour la manipulation des liquides/liliRéduction du besoin de ré-analyse/liliSeringues facilement et rapidement changées/liliPièces de rechange disponibles/li/ul
Spécification
Spécification
25 G
1,9 in
Seringue eVol™
100 μl
Biseauté
Procédure de manipulation de liquides
50 mm
3/boîte
50 mm