Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en polypropylène
Conservez les denrées alimentaires en toute sécurité et préservez la fraicheur de vos ingrédients. Le récipient de stockage en PP Azpack™ est équipé d’un couvercle hermétique à clipser.
4.35€ - 55.20€
Spécification
Certifications/Conformité | 2002/72/EC, BSEN 1186:2002 |
---|---|
Type de bouchon | Couvercle à clipser |
Couleur | Transparent |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Forme | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Forme | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11378063
|
Azpack™
11378063 |
2250 ml | Rectangulaires | 235 x 170 x 85 mm | N/A | ||||
11358063
|
Azpack™
11358063 |
1 000 ml | Rectangulaires | 195 x 140 x 60 mm | N/A | ||||
11388063
|
Azpack™
11388063 |
3750 ml | Rectangulaires | 270 x 195 x 105 mm | N/A | ||||
11348063
|
Azpack™
11348063 |
750 ml | Rectangulaires | 175 x 120 x 60 mm | N/A | ||||
12388288
|
Azpack™
12388288 |
250 ml | Rond | 85 x 70 mm (l x H) | N/A | ||||
11368053
|
Azpack™
11368053 |
370 ml | Rond | 85 x 100 mm (l x H) |
5.95€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11338063
|
Azpack™
11338063 |
13000 ml | Carré | 335 x 335 x 165 mm | N/A | ||||
11308063
|
Azpack™
11308063 |
1800 mL | Carré | 140 x 140 x 140 mm | N/A | ||||
11398053
|
Azpack™
11398053 |
500 mL | Carré | 135 x 135 x 50 mm | N/A | ||||
11328063
|
Azpack™
11328063 |
6500 ml | Carré | 270 x 270 x 125 mm | N/A | ||||
Description
- Qualité professionnelle pour stockage des aliments
- Couvercle conçu pour une ouverture facile et une bonne étanchéité
- 100 % étanche
- En polypropylène transparent
- Résiste au lave-vaisselle, au micro-ondes et réfrigérateur/congélateur
Spécification
2002/72/EC, BSEN 1186:2002 | |
Transparent | |
Stockage | |
Glacière |
Couvercle à clipser | |
PP | |
Couvercle à clipser | |
1/boîte |