Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en polypropylène
Conservez les aliments en toute sécurité et garde les ingrédients frais. Le récipient de stockage en polypropylène Azpacktrade; comprend un couvercle hermétique à clipser.
Marque: Azpack™ 11358063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Qualité professionnelle pour stockage des aliments
- Couvercle conçu pour une ouverture facile et une bonne étanchéité
- 100 % étanche
- En polypropylène transparent
- Résiste au lave-vaisselle, au micro-ondes et réfrigérateur/congélateur
Spécification
1 000 ml | |
Couvercle à clipser | |
PP | |
Stockage | |
Boîte de stockage | |
195 x 140 x 60 mm | |
de 136 à 173 mm | |
de 84 à 123 mm | |
de 54 à 55 mm |
2002/72/EC, BSEN 1186:2002 | |
Transparent | |
Rectangulaires | |
Couvercle à clipser | |
1 de chaque | |
195 mm | |
140 mm | |
60 mm |