Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en polypropylène
Conservez les denrées alimentaires en toute sécurité et préservez la fraicheur de vos ingrédients. Le récipient de stockage en PP Azpack™ est équipé d’un couvercle hermétique à clipser.
Marque:  Azpack™ 11378063
Code produit. 11378063
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Qualité professionnelle pour stockage des aliments
  • Couvercle conçu pour une ouverture facile et une bonne étanchéité
  • 100 % étanche
  • En polypropylène transparent
  • Résiste au lave-vaisselle, au micro-ondes et réfrigérateur/congélateur
Spécification
Spécification
2250 ml
Couvercle à clipser
PP
Stockage
Glacière
235 x 170 x 85 mm
159 à 215 mm
de 91 à 149 mm
81 à 82 mm
2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Transparent
Rectangulaires
Couvercle à clipser
1/boîte
235 mm
170 mm
80 mm