Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en polypropylène
Conservez les aliments en toute sécurité et garde les ingrédients frais. Le récipient de stockage en polypropylène Azpacktrade; comprend un couvercle hermétique à clipser.
Marque: Azpack™ 11308063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Qualité professionnelle pour stockage des aliments
- Couvercle conçu pour une ouverture facile et une bonne étanchéité
- 100 % étanche
- En polypropylène transparent
- Résiste au lave-vaisselle, au micro-ondes et réfrigérateur/congélateur
Spécification
1800 mL | |
Couvercle à clipser | |
PP | |
Stockage | |
Boîte de stockage | |
140 x 140 x 140 mm | |
de 100 à 125 mm | |
de 100 à 125 mm | |
de 129 à 135 mm |
2002/72/EC, BSEN 1186:2002 | |
Transparent | |
Carré | |
Couvercle à clipser | |
1 de chaque | |
135 mm | |
135 mm | |
140 mm |