Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en polypropylène
Conservez les denrées alimentaires en toute sécurité et préservez la fraicheur de vos ingrédients. Le récipient de stockage en PP Azpack™ est équipé d’un couvercle hermétique à clipser.
Marque:  Azpack™ 11348063
Code produit. 11348063
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Qualité professionnelle pour stockage des aliments
  • Couvercle conçu pour une ouverture facile et une bonne étanchéité
  • 100 % étanche
  • En polypropylène transparent
  • Résiste au lave-vaisselle, au micro-ondes et réfrigérateur/congélateur
Spécification
Spécification
750 ml
Couvercle à clipser
PP
Stockage
Glacière
175 x 120 x 60 mm
118 à 155 mm
de 66 à 103 mm
de 54 à 55 mm
2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Transparent
Rectangulaires
Couvercle à clipser
1/boîte
175 mm
120 mm
60 mm