Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en polypropylène
Conservez les aliments en toute sécurité et garde les ingrédients frais. Le récipient de stockage en polypropylène Azpacktrade; comprend un couvercle hermétique à clipser.
Marque: Azpack™ 11388063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Qualité professionnelle pour stockage des aliments
- Couvercle conçu pour une ouverture facile et une bonne étanchéité
- 100 % hermétique
- En polypropylène transparent
- Résiste au lave-vaisselle, au micro-ondes et réfrigérateur/congélateur
Spécification
3750 ml | |
Couvercle à clipser | |
Polypropylène | |
Pour le stockage | |
Récipient pour boîtes de stockage | |
270 x 195 x 105 mm | |
de 183 à 248 mm | |
de 111 à 178 mm | |
de 97 à 98 mm |
2002/72/EC, BSEN 1186:2002 | |
Transparent | |
Rectangulaires | |
Couvercle à clipser | |
1 de chaque | |
270 mm | |
270 mm | |
105 mm |