Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en polypropylène
Conservez les aliments en toute sécurité et garde les ingrédients frais. Le récipient de stockage en polypropylène Azpacktrade; comprend un couvercle hermétique à clipser.
Marque: Azpack™ 11368053
Description
- Qualité professionnelle pour stockage des aliments
- Couvercle conçu pour une ouverture facile et une bonne étanchéité
- 100 % hermétique
- En polypropylène transparent
- Résiste au lave-vaisselle, au micro-ondes et réfrigérateur/congélateur
Spécification
370 ml | |
Couvercle à clipser | |
PP | |
Stockage | |
Boîte de stockage | |
85 x 100 mm (l x H) | |
95 mm | |
100 mm |
2002/72/EC, BSEN 1186:2002 | |
Transparent | |
Rond | |
Couvercle à clipser | |
1/boîte | |
80 mm | |
65 à 75 mm | |
95 mm |