Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en polypropylène
Conservez les denrées alimentaires en toute sécurité et préservez la fraicheur de vos ingrédients. Le récipient de stockage en PP Azpack™ est équipé d’un couvercle hermétique à clipser.
Marque: Azpack™ 11328063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Qualité professionnelle pour stockage des aliments
- Couvercle conçu pour une ouverture facile et une bonne étanchéité
- 100 % étanche
- En polypropylène transparent
- Résiste au lave-vaisselle, au micro-ondes et réfrigérateur/congélateur
Spécification
6500 ml | |
Couvercle à clipser | |
PP | |
Stockage | |
Glacière | |
270 x 270 x 125 mm | |
175 à 245 mm | |
175 to 245 mm | |
119 à 120 mm |
2002/72/EC, BSEN 1186:2002 | |
Transparent | |
Carré | |
Couvercle à clipser | |
1/boîte | |
260 mm | |
260 mm | |
125 mm |