Afzuigpipetten
Corning™ Costar™-afzuigpipetten, voor eenmalig gebruik
Vervaardigd van sterk, duurzaam en helder polystyreen. Corning™ Costar™-afzuigpipetten voor eenmalig gebruik zijn ideaal voor het aseptisch vacuüm afzuigen van vloeistoffen.
Greiner Bio-One Sterile Aspirating Pipettes, 2 mL
Drop-free pipetting with maximum accuracy.
Corning™ Falcon™-afzuigpipetten, voor eenmalig gebruik
Vervaardigd van polystyreen, een veiliger alternatief voor glazen pasteurpipetten. Corning™ Falcon™-afzuigpipetten voor eenmalig gebruik zijn ideaal voor gebruik in weefselkweken of niet-toxische oplossingen, waarvoor aliquot of afzuiging/dosering in een steriele omgeving is vereist.
Hirschmann™ Aspirette™ Vacuum Tweezers
Vacuum tweezers for picking up and positioning diverse plane objects up to a maximum piece weight of 70 g.
1 – 301132