Flüssigkeits-Sampler
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl
Die Probenahmekelle aus Edelstahl ermöglicht eine optimale Probenahme und Dispensierung mit einem einzigen Instrument. Die Fisherbrand™ Probenahmekelle aus Edelstahl für Labors verfügt über einen konischen Tauchbecher an der Seite und eignet sich für die meisten Flüssigkeiten.
Fisherbrand™ SAMPLE DIPPER,STAINLESS STEEL TAPERED 120ML
Fisherbrand™ SAMPLE DIPPER,STAINLESS STEEL TAPERED 120ML
Diese Probenahmegefäße aus Edelstahl mit konisch zulaufenden Bechern sind ideal für Laboratorien, Forschung und andere Umgebungen.
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™, 30 ml
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™, 30 ml
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ kann die Probenahme und der Transport der Proben ins Labor im selben Behälter erfolgen, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Fisherbrand™ Flüssigprobenehmer aus HDPE
Fisherbrand™ Flüssigprobenehmer aus HDPE
Für Industrie- und Umweltanwendungen.
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Polyethylen-Dipper
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Polyethylen-Dipper
500 ml-Becher mit langen Griffen zum Entnehmen von Proben aus großen Tanks.
Cole-Parmer™ X24 BAILER PE LXD 91,4X4,06CM
Cole-Parmer™ X24 BAILER PE LXD 91,4X4,06CM
Einweg-Schöpflöffel mit konischen Enden und schnörkelloser Schnurrnaht, um Aufhängungen und Stolperfallen zu reduzieren. Cole-Parmer™ Polyethylen-Schöpflöffel enthält eine abgewinkelte Düse, um eine positive Kontrolle der Rückschlagventile zu gewährleisten.
Corning™ Gosselin™ sterile Polypropylen-Entnahmegeräte mit abnehmbarem Stiel
Corning™ Gosselin™ sterile Polypropylen-Entnahmegeräte mit abnehmbarem Stiel
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Gosselin™ Probenschöpfer mit Schraubverschluss und abnehmbarem Stiel
Gosselin™ Probenschöpfer mit Schraubverschluss und abnehmbarem Stiel
Sorgenfreies Eintauchen. Gosselin™ Schraubverschlusskellen mit abnehmbarem Griff verhindern Verschütten durch Schraubverschlüsse und abnehmbaren Stiel.
BRAND™ Probenschöpfer
BRAND™ Probenschöpfer
PTFE-Konstruktion mit verstärktem Rand und Ausguss. PTFE-Griff mit Stahlkern.
BRAND™ Verlängerungsstab, PTFE,für Probenschöpfer Art. 90438 bis 62, L=600 mm
BRAND™ Verlängerungsstab, PTFE,für Probenschöpfer Art. 90438 bis 62, L=600 mm
PTFE-Konstruktion Verlängert die Reichweite um 600 mm.
DWK Life Sciences Probenehmer-Bombe aus Edelstahl, 500 ml Durchm. 63,5 mm, Länge 254 mm
DWK Life Sciences Probenehmer-Bombe aus Edelstahl, 500 ml Durchm. 63,5 mm, Länge 254 mm
Flüssige oder leicht viskose Proben aus Tanks, Teichen, Lagunen und Wells sammeln
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel
Geschweißte Griffe. SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel für die einfache Probenahme aus Behältern, Bottichen und Seen. Diese Kellen aus Polyethylen hoher Dichte können nicht rosten oder korrodieren, bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Schwimmfähigkeit, „für alle Fälle“.
SP Bel-Art™ Sterileware Jumbo Sampling Pipettes
SP Bel-Art™ Sterileware Jumbo Sampling Pipettes
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel
Geschweißte Griffe. SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel für einfache Probenahme aus Tanks, Fässern und Seen etc., diese Kunststoffkellen aus Polyethylen hoher Dichte rosten oder zersetzen sich nicht, verfügen über eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit und sind “bei Bedarf schwimmfähig.” 
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief
Bel-Art™ Sterilware™ Liquid Thief entnimmt eine Probe mit einem einfachen Zug am Griff und lässt sich dann leicht in ein Gefäß dispensieren.
SP Bel-Art™ Sterileware Cross-Sectional Liquid Samplers
SP Bel-Art™ Sterileware Cross-Sectional Liquid Samplers
The integrated valve of this sterile tool closes as it is pushed against a container bottom securing the sample for withdrawal. Sample can then be poured from the top of the tool into your sample container.
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schöpflöffel
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schöpflöffel
Diese Kellen aus Polyethylen hoher Dichte können nicht rosten oder korrodieren, bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Schwimmfähigkeit, „für alle Fälle“.
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbo-Einwegpipette
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbo-Einwegpipette
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Jumbo-Pipette ist sowohl schnell als auch einfach zu verwenden und eignet sich ideal für die Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität.
Buerkle™ Tiefenkescher, PP/PA, LxB 190x430 mm, TeleSchöpfer
Buerkle™ Tiefenkescher, PP/PA, LxB 190x430 mm, TeleSchöpfer
Tiefenkescher, PP/PA, LxB 190x430 mm, TeleSchöpfer zur Probenahme von Feststoffen und Organismen aus Gewässern. TeleSchöpfer ist ein vielfältiges Probenahmesystem mit austauschbaren Werkzeugen für verschiedenste Anwendungen.
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Behalten Sie Proben in der geschlossenen Sammelflasche, bis der Stopfen durch Betätigen der Steuerkette entfernt wird. Der Sampling Systems™ Multi Dipper 2 ist der ideale Probenehmer zum Entnehmen flüssiger Proben aus verschiedenen Ebenen.
Buerkle™ ChemoSampler, PP grau, 1000 ml, 100 cm .
Buerkle™ ChemoSampler, PP grau, 1000 ml, 100 cm .
Entwickelt für die Probenahme aggressiver Flüssigkeiten wie Säuren, Laugen und Detergenzien.
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Tablett
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Tablett
Sampling Systems™ SteriWare™ Einwegtablett ist ideal für hygienische Anwendungen in Krankenhäusern und pharmazeutischen Fabriken.
Sampling Systems™ CUP SAMPLER 100ML LAENGE 1500MM 1500MM
Sampling Systems™ CUP SAMPLER 100ML LAENGE 1500MM 1500MM
Aus Edelstahl 316 gefertigt. Probenahmebecher ermöglicht die einfache Entnahme von diskreten Proben aus bekannten Höhen innerhalb des Produkts.
Buerkle™ Pharma-Zonensammler, Novartos Uno (Dreifachprobenzug)
Buerkle™ Pharma-Zonensammler, Novartos Uno (Dreifachprobenzug)
Novartos der Pharma-Zonensammler für die Probenahme gemäß Unit-Dose-Sampling FDA-Richtlinie. Ein Doppel- bzw. Dreifachprobenzug ist jetzt ohne mehrfaches Einstechen der Lanze in das Schüttgut möglich.
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Multi
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Multi
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Multi sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 2,0 ml lieferbar.
Sampling Systems™ Zielpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
Sampling Systems™ Zielpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
Entwickelt für die schnelle Probenahme aus Fässern, Kübeln und den meisten Behältern. Der Sampling Systems™ Probenehmerist für Flüssigkeiten ist ideal für die Probenahme von Pharmazeutika, Kosmetika und Lebensmitteln.
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer
Funktioniert wie eine große Spritze, indem der Bediener den Griff nach oben zieht, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen. Der Viscous Sampler von Sampling Systems™ eignet sich ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen mittelviskosen Materialien.
  spinner