Learn More
Sampling Systems™ Plateau jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Le plateau jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour les applications hygiéniques dans les hôpitaux et les usines pharmaceutiques.
264.00€ - 277.00€
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 3 L
Jetable Oui
Couleur blanc
Dimensions (L x l x H) 310 x 265 x 55 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
30178906
Afficher les documents
Sampling Systems™
8081P-3001
Non stérile
277.00€
30 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17161825
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8081P-3000S
Stérile
264.00€
30 pièces
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15829461
Afficher les documents
Sampling Systems™
8081P-3000S
Stérile
264.00€
40 pièces
Expédition estimée: 05-06-2025
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
Polypropylène
Oui
310 x 265 x 55 mm
3 L
blanc
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Plateau jetable SteriWare™