Learn More
Buerkle™ Inserts en acier inoxydable V4A pour Novartos Uno
Les inserts en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour Novartos Uno permettent le retrait d’un double échantillon sans avoir à insérer la lance à plusieurs reprises dans le matériau en vrac.
161.00€ - 224.00€
Spécification
Type de produit | Insert |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
Autoclavable | Autoclavable |
Description | Équipement pour échantillonneur Novartos Uno |
Certifications/Conformité | FDA |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11941571
|
Buerkle™
5358-0100 |
0 ml |
164.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10614525
|
Buerkle™
5358-0105 |
0,5 ml |
161.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10550855
|
Buerkle™
5358-0110 |
1 ml |
192.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10040274
|
Buerkle™
5358-0115 |
1,5 ml |
224.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10570855
|
Buerkle™
5358-0120 |
2 ml |
192.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10733985
|
Buerkle™
5358-0125 |
2,5 ml |
224.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10743985
|
Buerkle™
5358-0130 |
3 ml |
192.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10674715
|
Buerkle™
5358-0135 |
3,5 ml |
224.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15336287
|
Buerkle™
5358-0140 |
4 ml |
161.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inoxydable (AISI 316L)
- Adaptation précise
- Peut être facilement remplacé
- Disponible en volumes compris entre 0 et 4,0 ml
Spécification
Insert | |
Autoclavable | |
FDA |
Acier inoxydable (V4A) | |
Équipement pour échantillonneur Novartos Uno |