Learn More
Buerkle™ Inserts en acier inoxydable V4A pour Novartos Uno
Les inserts en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour Novartos Uno permettent le retrait d’un double échantillon sans avoir à insérer la lance à plusieurs reprises dans le matériau en vrac.
Marque: Buerkle™ 5358-0130
148.98 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inoxydable (AISI 316L)
- Adaptation précise
- Peut être facilement remplacé
- Disponible en volumes compris entre 0 et 4,0 ml
Spécification
Insert | |
Autoclavable | |
3 ml | |
Prélèvement d’échantillons |
Acier inoxydable (V4A) | |
Équipement pour échantillonneur Novartos Uno | |
FDA |