Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Louche à manche long
Ces louches en plastique PEHD ne rouillent pas, ne se corrodent pas et offrent une excellente résistance chimique et un flotteur, juste au cas où.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F36780-0032
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour faciliter l’échantillonnage dans les cuves, réservoirs, lacs, etc.
- Les manches de 2,9 cm (1⅛ po) de diamètre sont soudés à un bol d’échantillonnage rigide selon un angle de 45° pour faciliter l’échantillonnage depuis une position surélevée
Spécification
Louche | |
Non autoclavable | |
1 000 ml | |
2,9 cm |
HDPE | |
2 pièce | |
Blanc | |
3,7 m |