Learn More
Sampling Systems™ Multi-échantillonneur 2
Conservez un flacon de prélèvement d’échantillons fermé jusqu’à ce que l’opérateur utilise la chaîne de contrôle pour retirer les bouchons. Le multi-échantillonneur 2 Sampling Systems™ est la solution idéale pour prélever des échantillons liquides à différents niveaux.
645.00€ - 775.00€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Comprend | Flacons pour échantillonnage en PEHD 3 |
Capacité (métrique) | 3 x 250 ml |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de matières liquides |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15829341
|
Sampling Systems™
5045A-1000 |
1000 mm |
645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839341
|
Sampling Systems™
5045A-1500 |
1500 mm |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849341
|
Sampling Systems™
5045A-2000 |
2000 mm |
775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le cadre de l’échantillonneur, les chaînes de commande, les bouchons et les manilles à bouchon sont en acier inoxydable
- Le flacon d’échantillon est en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Solution idéale pour prélever des échantillons liquides à différents niveaux
- Les flacons de prélèvement d’échantillons restent fermés jusqu’à ce que l’opérateur utilise la chaîne de contrôle pour retirer les bouchons
Spécification
Louche | |
Flacons pour échantillonnage en PEHD 3 | |
Échantillonnage de matières liquides |
Acier inoxydable (316L) | |
3 x 250 ml |