Learn More
Sampling Systems™ Multi-échantillonneur 2
Conservez un flacon de prélèvement d’échantillons fermé jusqu’à ce que l’opérateur utilise la chaîne de contrôle pour retirer les bouchons. Le multi-échantillonneur 2 Sampling Systems™ est la solution idéale pour prélever des échantillons liquides à différents niveaux.
Marke: Sampling Systems™ 5045A-2000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Le cadre de l’échantillonneur, les chaînes de commande, les bouchons et les manilles à bouchon sont en acier inoxydable
- Le flacon d’échantillon est en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Solution idéale pour prélever des échantillons liquides à différents niveaux
- Les flacons de prélèvement d’échantillons restent fermés jusqu’à ce que l’opérateur utilise la chaîne de contrôle pour retirer les bouchons
Spezifikation
Louche | |
Flacons pour échantillonnage en PEHD 3 | |
Échantillonnage de matières liquides |
Acier inoxydable (316L) | |
3 x 250 ml | |
2000 mm |