Learn More
Buerkle™ Inserts en acier inoxydable V4A pour Novartos Multi
Les inserts en acier inoxydable V4A pour Buerkle™ Novartos Multi sont parfaitement adaptés et peuvent être facilement remplacés. Les inserts sont disponibles en volumes compris entre 0 et 2,0 ml.
138.00€ - 161.00€
Spécification
Type de produit | Garnitures |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | FDA |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11931571
|
Buerkle™
5358-0000 |
0 ml |
138.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11807281
|
Buerkle™
5358-0005 |
0,5 ml |
161.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11817281
|
Buerkle™
5358-0010 |
1 ml |
161.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15316287
|
Buerkle™
5358-0015 |
1,5 mL |
161.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15326287
|
Buerkle™
5358-0020 |
2 mL |
161.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adaptation précise
- Peut être facilement remplacé
- Acier inoxydable (AISI 316L)
Spécification
Garnitures | |
Acier inoxydable (V4A) | |
Autoclavable | |
FDA |