Learn More
Buerkle™ Inserts en acier inoxydable V4A pour Novartos Multi
Les inserts en acier inoxydable V4A pour Buerkle™ Novartos Multi sont parfaitement adaptés et peuvent être facilement remplacés. Les inserts sont disponibles en volumes compris entre 0 et 2,0 ml.
Marque: Buerkle™ 5358-0015
148.98 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptation précise
- Peut être facilement remplacé
- Acier inoxydable (AISI 316L)
Spécification
Insert | |
Autoclavable | |
1,5 mL | |
FDA | |
Novartos Multi |
Acier inoxydable (V4A) | |
Inserts | |
Argent | |
Denrées alimentaires |