Learn More
Buerkle™ Échantillonneurs V4A en acier inoxydable Novartos Uno Pharma Zone (Triple-Sample)
Pour l’échantillonnage sans dose. Il est maintenant possible de retirer un triple échantillon sans insérer la lance à plusieurs reprises dans le matériau en vrac.
2125.00€ - 2560.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de poudre |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17220584
|
Buerkle™
5358-0630 |
600 mm |
2125.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17240584
|
Buerkle™
5358-1030 |
1000 mm |
2220.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17250584
|
Buerkle™
5358-1430 |
1400 mm |
2560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les inserts d’échantillons s’adaptent précisément et peuvent facilement être remplacés
- Les inserts sont disponibles en volumes allant de 0 à 4,0 ml
- Les profondeurs d’insertion peuvent facilement être lues à partir de la graduation de profondeur gravée au laser
- Acier inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Sans rainure et poli à la main
- 25 mmØ
Spécification
Échantillonneur de poudre | |
Acier inoxydable | |
Autoclavable |
Veuillez commander des inserts séparément !
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Échantillonneurs V4A en acier inoxydable Novartos Uno Pharma Zone (Triple-Sample)