Learn More
Buerkle™ L'échantillonneur à zones pour usage pharmaceutique, Novartos Uno (Triple échantillonnage)
Novartos, l'échantillonneur à zones pour usage pharmaceutique conforme à la norme FDA en matière de prélèvement Unit-Dose-Sampling. Le triple échantillonnage est désormais possible sans déplacer la sonde dans le matériau en vrac, ce qui limite les risques d’hétérogénéité des échantillons.
Marque: Buerkle™ 5358-1030
1957.16 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les inserts d’échantillons s’adaptent précisément et peuvent facilement être remplacés
- Les inserts sont disponibles en volumes allant de 0 à 4,0 ml
- Les profondeurs d’insertion peuvent facilement être lues à partir de la graduation de profondeur gravée au laser
- Acier inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Sans rainure et poli à la main
- 25 mmØ
Spécification
Échantillonneur de poudre | |
Autoclavables | |
1000 mm |
Acier inoxydable | |
Non |
Please order inserts separately!