Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur de liquide Sterileware™
L’échantillonneur de liquide Bel-Art™ Sterileware™ prélève un échantillon avec une simple traction de la poignée, puis le distribue facilement dans un récipient.
364.00€ - 410.00€
Spécification
Type de produit | Liquid Sampler |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Stérilité | Stérile |
Quantité | 20/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16652824
|
Bel-Art™
F37871-0500 |
100 ml | 50 cm |
364.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16662824
|
Bel-Art™
F37871-1000 |
190 ml | 100 cm |
410.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéal pour l’échantillonnage de l’eau et d’autres liquides à faible viscosité ; diamètre de trou de pointe de 0,15 cm (1/16 po)
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA et EU
- Sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- L’échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Liquid Sampler | |
Non autoclavable | |
20/boîte |
HDPE | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Échantillonneur de liquide Sterileware™