Learn More
Bohlender™ BOLA™ Eprouvette graduée
Eprouvette graduée translucide
458.98€ - 1005.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Diamètre (métrique) intérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Diamètre (métrique) intérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17186924
|
Bohlender™
A164-12 |
50 ml | 1 mL | 24 mm | 172 mm |
458.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17196924
|
Bohlender™
A164-16 |
100 mL | 2 mL | 30 mm | 202 mm |
601.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17106934
|
Bohlender™
A164-20 |
250 ml | 2,5 mL | 40 mm | 268 mm |
841.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17116934
|
Bohlender™
A164-30 |
500 mL | 5 mL | 53 mm | 308 mm | ||||
Description
- Translucide et non poreux
- Conception basée sur la norme ISO 4788
- Avec graduation (non étalonnée), bec verseur et bague de renforcement
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
- Une base hexagonale empêche l’éprouvette de rouler
- Graduation permanente et encastrée
Spécification
PTFE | |
Cylindrique |