Learn More
Bohlender™ BOLA™ Eprouvette graduée
Eprouvette graduée translucide
Marque:  Bohlender™ A164-20
Code produit. 17106934
  • 841.64€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Translucide et non poreux
  • Conception basée sur la norme ISO 4788
  • Avec graduation (non étalonnée), bec verseur et bague de renforcement
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit est uniquement exposé au PTFE
  • Une base hexagonale empêche l’éprouvette de rouler
  • Graduation permanente et encastrée
Spécification
Spécification
250 ml
2,5 mL
Cylindrique
11 in
PTFE
8,4 oz.
40 mm
268 mm