Learn More
Bohlender™ BOLA™ Eprouvette graduée
Eprouvette graduée translucide
Marque:  Bohlender™ A164-16
Code produit. 17196924
  • 601.02€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Translucide et non poreux
  • Conception basée sur la norme ISO 4788
  • Avec graduation (non étalonnée), bec verseur et bague de renforcement
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit est uniquement exposé au PTFE
  • Une base hexagonale empêche l’éprouvette de rouler
  • Graduation permanente et encastrée
Spécification
Spécification
100 mL
2 mL
Cylindrique
8 in
PTFE
3,9 in
30 mm
202 mm