Learn More
Bohlender™ BOLA™ Eprouvette graduée
Eprouvette graduée translucide
Marque:  Bohlender™ A164-12
Code produit. 17186924
  • 497.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Translucide et non poreux
  • Conception basée sur la norme ISO 4788
  • Avec graduation (non étalonnée), bec verseur et bague de renforcement
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit est uniquement exposé au PTFE
  • Une base hexagonale empêche l’éprouvette de rouler
  • Graduation permanente et encastrée
Spécification
Spécification
50 ml
1 mL
Cylindrique
0,94 in
172 mm
PTFE
1,7 oz.
24 mm
6,8 in