Learn More
Bohlender™ BOLA™ Eprouvette graduée
Eprouvette graduée translucide
Marque: Bohlender™ A164-30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Translucide et non poreux
- Conception basée sur la norme ISO 4788
- Avec graduation (non étalonnée), bec verseur et bague de renforcement
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
- Une base hexagonale empêche l’éprouvette de rouler
- Graduation permanente et encastrée
Spécification
500 mL | |
5 mL | |
Cylindrique | |
2,1 in | |
308 mm |
PTFE | |
17 oz. | |
53 mm | |
12,1 in |