Pinzetten und Zangen für Labors | Fisher Scientific
Bochem™ Pinzette mit feiner Spitze, aus Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Pinzetten mit feiner Spitze aus Edelstahl sind im Labor vielseitig einsetzbar.
Schneider Gerd™ Mikro-Präparierpinzetten aus Edelstahl
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Schneider Gerd™ Mikrosektions-Pinzetten aus Edelstahl für optimalen Griff und Präzision.
S Murray™ Pinzette aus Edelstahl
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Sezieranwendungen. S Murray™ Pinzetten aus Edelstahl sind ausschließlich aus Edelstahl hoher Güte entsprechend den Spezifikationen der ISO 7153-1 gefertigt.
Schneider Gerd™ Pinzette
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Schneider Gerd™ Pinzetten aus Edelstahl gewährleisten dank ihrer ergonomischen Konstruktion optimale Griffsicherheit und Präzision.
Bohlender™ PTFE-Pinzette mit stumpfer Spitze
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Zwecke. BOLA PTFE-Pinzette mit universeller chemischer Beständigkeit.
Fisherbrand™ Pinzette mit stumpfer Spitze, aus Edelstahl
Die nichthaftende Oberfläche mit PTFE-Beschichtung gewährleistet, dass nur sehr wenige feste oder flüssige Stoffe permanent haften. Die Nickel Electro™ Pinzette mit stumpfer Spitze aus Edelstahl gewährleistet dank ihrer hervorragenden Nichtbenetzbarkeit eine einfache Reinigung und eignet sich für die Sterilisation mit Dampf oder Chemikalien.
Cole-Parmer™ Miltex™ Iris-Gewebepinzette
Mit dem hochwertigsten Edelstahl, gefertigt nach höchsten Standards
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square are inert and non-contaminating
Cole-Parmer™ Spitz zulaufende Pinzette
Feine Spitzen für empfindliche und präzise Arbeit
Cowie Technology™ Pinzetten aus PTFE mit quadratischer Spitze
Die Cowie Technology™ PTFE-Pinzetten mit eckiger Spitze sind inert gegenüber praktisch allen chemischen Reagenzien und absolut nicht kontaminierend.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterpinzetten aus Edelstahl
Thermo Scientific™ Nalgene Filterpinzetten aus Edelstahl sind mit gebogenen sowie mit geraden Spitzen erhältlich.
Cole-Parmer™ Runde Pinzette mit konischer Spitze
Eine etwas größere Spitze bietet mehr Oberfläche und Greiffähigkeit
Cole-Parmer™ Edelstahl-Pinzetten
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
Cole-Parmer™ Edelstahl-Pinzette mit flacher Spitze
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
Saint-Gobain CHEMWARE FORCEPS,PTFE LENGTH 15CM
Für Arbeiten im Labor mit heißen, kalten, empfindlichen oder hochreaktiven Stoffen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klemmschere aus Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Klemmscheren aus Polypropylen sind mit den meisten Laborreagenzien chemisch kompatibel und korrodieren nicht bei Kontakt mit Säuren.
Cole-Parmer™ Pinzetten aus Edelstahl
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
Saint-Gobain CHEMWARE FORCEPS,PTFE COATED, FULLY COATED
Für den Umgang mit heißen oder chemisch aktiven Stoffen.
Fisherbrand™ Pinzette mit feiner Spitze, aus Edelstahl
Die nichthaftende Oberfläche mit PTFE-Beschichtung gewährleistet, dass nur sehr wenige feste oder flüssige Stoffe permanent haften. Die Nickel Electro™ Pinzette mit feiner Spitze aus Edelstahl gewährleistet dank ihrer hervorragenden Nichtbenetzbarkeit eine einfache Reinigung und eignet sich für die Sterilisation mit Dampf oder Chemikalien.
Cowie Technology™ Spitze Pinzetten aus PTFE
Die Cowie Technology™ spitzen Pinzetten aus PTFE sind inert gegenüber praktisch allen chemischen Reagenzien und absolut nicht kontaminierend.
Cole-Parmer™ Rochester Pean Pinzette
Aus Edelstahl. Cole-Parmer™ Rochester Pean Pinzetten besitzen einen Verriegelungsmechanismus zum Festklemmen.
Cole-Parmer™ Edelstahl-Pinzetten
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
Cole-Parmer™ FORCEPS DISPOSABLE 100/PK
Einweg-Nylonpinzetten mit gezahnten, runden Spitzen. Cole-Parmer™ Pinzette, verstärktes Nylon mit gewellten Griffen und gezahnten Klingen und abgerundeten Spitzen für die Handhabung zerbrechlicher Proben.
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp are inert and non-contaminating
Cole-Parmer™ Pinzette aus Polyamid
Nutzen Sie diese Allzweckpinzette für einen präziseren Halt. Cole-Parmer™ Pinzetten aus Polyamid sind geriffelt mit runden Spitzen.
Cole-Parmer™ Edelstahl-Pinzette, gezahnt
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
Cole-Parmer™ Edelstahl-Pinzette mit Spatenspitze
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
Cole-Parmer™ Miltex™ Adson Verbandspinzette
Hergestellt aus Edelstahl; gehärtet, angelassen und poliert für eine hochwertige Verarbeitung ohne Mehrkosten
Laborpinzetten und -zangen sind kleine Werkzeuge, die sich für zahlreiche Labor- und andere Arbeitsumgebungen eignen, um kleine oder empfindliche Objekte festzuhalten und zu handhaben.
Laborpinzetten und -zangen bestehen in der Regel aus entsorgbaren Kunststoffen wie Polystyrol oder autoklavierbaren und wiederverwendbaren Kunststoffen wie PMP (Polymethylpenten), PTFE, verstärktem Nylon oder Polypropylen. Kunststoffausführungen werden oft steril und einzeln zur Verwendung in Reinräumen und anderen kontrollierten Laborbereichen. Alternativ sind auch Pinzetten und Zangen aus Edelstahl, Titan oder anderen Metallen weitflächig verfügbar, die eine höhere Korrosionsbeständigkeit und chemische Beständigkeit sowie eine längere Haltbarkeit bieten.
Pinzetten und Zangen kommen in zahlreichen Arbeitsbereichen zum Einsatz:
- Im Labor zur Handhabung von kleinen oder empfindlichen Objekten, z. B. Mikroskopdeckgläser und Filterscheiben oder -papier
- In klinischen Einrichtungen zur Sektion und Untersuchung von Gewebe und anderen biologischen Proben
- In Reinraum- oder anderen kontrollierten Umgebungen, um eine direkte Handhabung zu vermeiden und zur Aufrechterhaltung der Sterilität oder Reinheit
- In industriellen Einrichtungen in der Fertigung, Elektronik und Feinwerktechnik (z. B. Uhrmacher) zur Handhabung von kleinen Komponenten
Pinzetten und Zangen sind in verschiedenen Größen, Ausführungen und Designvarianten erhältlich:
- Mit spitzen, stumpfen, abgerundeten, gekrümmten, angewinkelten oder flachen Spitzen
- Mit glatten oder geriffelten Innenflächen für zusätzliche Grifffestigkeit
- Mit scherenförmigen Griffen
- Mit definierten Abmessungen für präzises Arbeiten
- Mit schaumstoff- oder silikonüberzogenen Griffen oder Spitzen für zusätzliche Grifffestigkeit
- Mit selbstschließenden/einrastenden Führungsstiften, um die Spitzen für einen festeren Griff auszurichten
- Mit einer inerten PTFE-Beschichtung, um Kontamination, Verkratzen oder Beschädigungen von empfindlichen Proben zu vermeiden