Learn More
Bohlender™ Pince à bouts ronds en PTFE
Utilisez ces pinces pour une grande variété d’applications.Les pinces en PTFE BOLA sont dotées d’une résistance chimique universelle
24.70€ - 30.26€
Spécification
Type de pointe | Arrondi |
---|---|
Nb par paquet | Pièce |
Conception | Pince prémoulée |
Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
Type de produit | Pinces |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10736182
|
Bohlender™
H912-06 |
200mm |
30.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10513832
|
Bohlender™
H912-04 |
150mm |
24.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pinces prémoulées
- En PTFE
- Avec extrémités pointues ou arrondies
- Résistance chimique universelle
Spécification
Arrondi | |
Pince prémoulée | |
Pinces |
Pièce | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) |