Learn More
Cowie Technology™ Pinces à bout carré en PTFE
Les pinces brucelles à bout carré en PTFE Cowie Technology™ sont inertes à pratiquement tous les réactifs chimiques et totalement non contaminantes.
21.60€ - 35.35€
Spécification
Type de pointe | Carré |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Matériau | PTFE |
Type de produit | Forceps / Pinces brucelles en PTFE |
Finition | Lisse |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10510292
|
Cowie Technology™
027.150 |
150 mm |
30.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10281802
|
Cowie Technology™
027.200 |
200 mm |
35.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10282092
|
Cowie Technology™
027.100 |
100 mm |
21.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chimiquement inerte
- Non contaminant
- Utilisables jusqu’à 280°C
- Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Spécification
Carré | |
PTFE | |
Lisse | |
Rigide |
1/boîte | |
Forceps / Pinces brucelles en PTFE | |
5 mm |