Learn More
Cowie Technology™ Pinces à bout carré en PTFE
Les pinces brucelles à bout carré en PTFE Cowie Technology™ sont inertes à pratiquement tous les réactifs chimiques et totalement non contaminantes.
Marque: Cowie Technology™ 027.200
Description
- Chimiquement inerte
- Non contaminant
- Utilisables jusqu’à 280°C
- Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Spécification
Carré | |
PTFE | |
Forceps / Pinces brucelles en PTFE | |
12 mm | |
25 mm | |
5 mm | |
25 mm |
1/boîte | |
200 mm | |
Lisse | |
12 mm | |
11 mm | |
200 x 25 mm | |
Rigide |