Learn More
Fisherbrand™ Pinces brucelles à pointe tranchante et fine en PTFE
Les pinces brucelles à pointe tranchante et fine en PTFE Fisherbrand™ sont inertes et non contaminantes
12.70€ - 16.55€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Description | Pinces brucelles en PTFE Fisherbrand™, pointe fine |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16266021
|
Fisherbrand™
027.0101 |
100 mm |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16286021
|
Fisherbrand™
027.0151 |
150 mm |
12.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16206031
|
Fisherbrand™
027.0201 |
200 mm |
16.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures de -200°C à +280°C
- Non contaminantes
- Faciles à nettoyer
Spécification
PTFE | |
Pinces brucelles en PTFE Fisherbrand™, pointe fine |