Learn More
Cole-Parmer™ Forceps pour pansement Miltex™ Adson
Fabriqués en acier inox, durcis, trempés et polis pour une finition de haute qualité sans coût supplémentaire
Marque: Cole-Parmer™ 10918-22
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les instruments de niveau dissection sont fabriqués en acier inox ; durcis, trempés et polis pour une finition de haute qualité sans coût supplémentaire
- Convient parfaitement aux applications moins critiques avec des budgets serrés tels que les nécropsies
Spécification
Courbe | |
Acier inoxydable | |
Forceps pour pansement de niveau dissection Adson | |
Forceps |
4,75 in | |
12,065cm | |
Dissection |