Learn More
Saint Gobain Life Sciences Forceps revêtus de PTFE Chemware™
Pour la manipulation de matériaux chauds ou chimiquement actifs
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069288
14.86 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12361369
  • 25.40€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Acier nickelé recouvert d’un revêtement extra résistant en PTFE
  • La surface antidérapante est inerte
  • Le revêtement empêche de rayer le verre et d’autres surfaces délicates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Droit
Acier, chromé
Forceps
4,5 in
114 mm
À l’unité