Probennehmer
Buerkle™ HDPE-Einweg-Probennehmer
Mit diesem Probenehmer können Proben von hochflüssigen bis zu leicht viskosen Flüssigkeiten entnommen werden. Buerkle™ LiquiDispo™ Einweg-Probenehmer verfügen über einen ergonomischen Griff, der die Entnahme von Proben erleichtert. Wie mit einer Spritze können bis zu 200 ml entnommen werden.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl
Die Probenahmekelle aus Edelstahl ermöglicht eine optimale Probenahme und Dispensierung mit einem einzigen Instrument. Die Fisherbrand™ Probenahmekelle aus Edelstahl für Labors verfügt über einen konischen Tauchbecher an der Seite und eignet sich für die meisten Flüssigkeiten.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Buerkle™ Lebensmittelschaufeln aus Edelstahl
Eine sehr stabile Handschaufel für verschiedene Anwendungen, besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Farbige Einweg-Spateln
Dispensieren oder sammeln Sie Proben von Pulvern oder weichen Feststoffen. Fisherbrand™ Einweg-Farbspatel sind autoklavierbar und in mehreren Farben erhältlich. Sie sind für Standardröhrchen von 15 und 1.5 ml ausgelegt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ SAMPLE DIPPER,STAINLESS STEEL TAPERED 120ML
Diese Probenahmegefäße aus Edelstahl mit konisch zulaufenden Bechern sind ideal für Laboratorien, Forschung und andere Umgebungen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenahmeset mit Mikrolöffeln und -spateln
Mit sechs unterschiedlichen, kleinen, beidseitig verwendbaren Arbeitsgeräten und Pinzetten zur präzisen Handhabung von geringen Probenmengen. Das Bel Art™ SP Scienceware™ Probenahmeset mit Mikrolöffeln und -spateln aus poliertem Edelstahl ist langlebig, leicht zu reinigen und kann bei 121 ºC (250 ºF) mit Dampf autoklaviert werden.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel
Mit dem schmalen Spatel können Proben aus sehr kleinen Behältern wie Fläschchen entnommen werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel sind ideal für die Handhabung kleiner Mengen von Pulvern und Granulaten.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Edelstahl-Schaufeln, zylindrisch, mit Griff
Nehmen Sie Materialien ohne Angst vor Verschüttung auf. Fisherbrand™ Zylindrische Schaufeln aus Edelstahl mit Griff verhindern durch ihre abgerundete Form Verschüttungen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Cole-Parmer™ Wildco™ horizontaler Alpha Wasserprobenehmer
Geeignet für den Einsatz in Ozeanen, tiefen Seen und korrosiven Gewässern
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Eintauch-Becherglas aus PTFE mit Stiel
Der 600 mm-Stahlkern im Inneren der Welle sorgt für ausgezeichnete Festigkeit. Der Tauchbecher aus PTFE ist chemisch beständig und inert.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Zylindrische Schaufeln aus Edelstahl
Mit zylindrischen Schaufeln erhalten Sie optimale Ergebnisse beim Wägen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Fisherbrand™ nahtlose Zylinderschaufeln aus Edelstahl eignen sich hervorragend zum Wiegen von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Materialien und besonders für pharmazeutische Anwendungen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Becher
Dieser Mischbecher für die Röhrchenmischung ist aufgrund seiner Form leicht zu reinigen und ermöglicht die Autoklavierung der gesamten Plattform. Er eignet sich ideal für Labor, Forschung und andere Umgebungen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Rubbermaid™ Bouncer™ Schaufeln
Hergestellt aus USDA-zugelassenen, NSF-zertifizierten, klaren Polycarbonat-Materialien, die den FDA-Vorschriften entsprechen
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ 300 x smartSpatula® 140mm Opaque Antistatic
Dispensierung oder Probenahme von Pulvern und weichen Feststoffen. Die antistatischen Fisherbrand™ Einweg-Spatel sind autoklavierbar. Sie passen perfekt zu den 15 ml- und 1,5 ml-Standardröhrchen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Schaufel aus Polycarbonat
Diese langlebige Polycarbonatschaufel eignet sich für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Polycarbonat-Schaufeln sind stoßfest und verfügen über ein praktisches Griffloch zum Aufhängen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Oakton™ Polypropylen-Probenbehälter
Vermeiden Sie mit diesen Behältern aus Polypropylen die Kontamination von Proben. Cole Parmer™ Probenbehälter aus Polypropylen widerstehen Säuren, Basen und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Cole-Parmer™ X24 BAILER PE LXD 91,4X4,06CM
Einweg-Schöpflöffel mit konischen Enden und schnörkelloser Schnurrnaht, um Aufhängungen und Stolperfallen zu reduzieren. Cole-Parmer™ Polyethylen-Schöpflöffel enthält eine abgewinkelte Düse, um eine positive Kontrolle der Rückschlagventile zu gewährleisten.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer
Probenahme in bestimmten Tiefen zwischen 3 und 600 Fuß. Cole-Parmer™ Wildco1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer verfügt über eine Acrylflasche mit Silikonenddichtungen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ SmartPicks™ Impfstäbchen
Isolieren einzelner Kolonien mit Picks aus Weißbirkenholz. Fisherbrand™ SmartPicks™ Impf-Picks sind natürlich biologisch abbaubar und Einweg-Picks, sind aber auch autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™, 30 ml
Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ kann die Probenahme und der Transport der Proben ins Labor im selben Behälter erfolgen, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Cole-Parmer™ Wildco™ Kemmerer Wasserprobenehmer
Probenahme in bestimmten Tiefen zwischen 3 und 600 Fuß.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Wägeschaufeln aus Edelstahl mit rundem Boden
Mit diese Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die Fisherbrand™ Edelstahl-Wägeschaufeln mit rundem Boden eignen sich perfekt zum Abwiegen aller Materialien – von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Stoffen – und sind das ideale Zubehör für jede Waage.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ 300PK Spatulas 140 x 7mm EcoSpatulas .
Zum Aufnehmen von Pulvern und weichen Feststoffen aus 15 und 1.5 ml-Röhrchen. Fisherbrand™ Smart Spatulas&trade sind umweltfreundlich und biologisch abbaubar.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ SKOPA INGA SöMMAR 370X115MM
Diese spaltfreien, nahtlosen Edelstahl-Schaufeln mit heller Oberfläche eignen sich besonders für pharmazeutische Anwendungen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Saint-Gobain ENTNAHMEKELLE TEFLON PFA .
Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA-Schöpflöffel ist ideal für ultrareine Anwendungen und zur Verwendung mit aggressiven Medien.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Schöpfkelle, PTFE, 10ml
Geeignet für die Probenahme von hochaggressiven Medien. Fisherbrand™ Schöpflöffel sind zur Erhöhung der Steifigkeit vollständig in PTFE-Kunststoff gekapselt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Mehrzweck Schaufel
Die sterilen Mehrzweck Schaufeln sind eine einzigartige wirtschaftliche Lösung, die die Funktion einer Schaufel und eines Wägeschiffchens in einem vereint.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Cole-Parmer™ Mucksucker Probenehmer für Fässer und Tanks
Die Spritzenfunktion mit hoher Saugkraft ist ideal für viskose Flüssigkeiten
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Einen Moment , während wir Ihre Ergebnisse holen  spinner