Learn More
Cole-Parmer™ Échantillonneur à tambour et réservoir Mucksucker
L’action de la seringue à aspiration élevée est idéale pour les liquides visqueux
Marque:  Cole-Parmer™ 99200-20
Code produit. 12776047
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Échantillonneur à tambour et réservoir.
  • Longueur de 3,5 pieds.
  • Prélève efficacement les échantillons situés à proximité du fond du tambour ou du réservoir.
  • Livré avec un fond à poussoir/d’étanchéité et un fond de carottage.
  • Le fond de carottage comprend un col large pour la manipulation d’échantillons de boue.
Spécification
Spécification
Échantillonneur à tambour et réservoir
3,5 ft