Learn More
Fisherbrand™ Pelles à usage double
La pelle stérile à usage double est une solution unique alliant la fonction d’une pelle et d’une nacelle de pesée en un unique produit. Le procédé est rationalisé, il suffit d’échantillonner ou récupérer le matériau dans la pelle et placer sur l’échelle. Pas besoin d’une nacelle de pesée ou papier de pesée tout en obtenant un gain d’espace dans le laboratoire. Lorsque vous avez terminé, la pelle à solution double peut être mise au rebut.
19.79€ - 21.50€
Spécification
Type de produit | Pelle de laboratoire |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Description | Pelles de laboratoire stériles à double usage |
Jetable | Oui |
Stérilité | Sterile |
Description
- Conditionnement facile à déchirement
- Stérile
- Fabriqué en polystyrène antistatique étanche, et réduit les risques d’adhérence des matériaux sur la pelle
- Livré et entreposé à plat. Facile à assembler, lorsqu’il est prêt à l’emploi, en insérant la languette de verrouillage dans l’orifice
- La fonction de languette de verrouillage permet à une forme de pelle de conserver les matériaux
- Enduit pour résister aux poudres, aux gels et aux semi-solides
- La conception à embout large maintient la pelle stable sur l’échelle et permet de prélever et de distribuer aisément les matériaux
- Jetable
Spécification
Pelle de laboratoire | |
Pelles de laboratoire stériles à double usage | |
Sterile | |
ISO 11137-3:2017 | |
-40°C to +90°C |
Polystyrène | |
Oui | |
Noir | |
100 (10 x 10) | |
12,7 cm |