Learn More
LevGo™ Aiguilles d’inoculation
Isolez les colonies individuelles à l’aide d’aiguilles fabriquées à partir de bois de bouleau blanc. Les aiguilles d’inoculation LevGo™ sont naturellement biodégradables et jetables, mais elles sont également autoclavables et adaptées aux contacts avec les denrées alimentaires.
52.34€ - 141.00€
Spécification
Type de produit | Pic en bois |
---|---|
Matériau | Bois de bouleau blanc |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15336568
|
LevGo™
HS120014 |
152,4mm | Large | Point d’aiguille | |||||
15326568
|
LevGo™
HS120013 |
152,4mm | Large | Semi-point | |||||
15316568
|
LevGo™
HS120012 |
63,5 mm | Étalon | Point d’aiguille |
141.00€
1500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15306568
|
LevGo™
HS120011 |
63,5 mm | Étalon | Semi-point |
115.00€
1600 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15396558
|
LevGo™
HS120010 |
32,51 mm | Mini | Point d’aiguille |
91.45€
2000 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15386558
|
LevGo™
HS120009 |
32,5mm | Mini | Semi-point | |||||
Description
- Disponibles en trois longueurs avec deux tailles d’aiguilles pour répondre à un large éventail de besoins d’application.
- Naturellement biodégradable, fabriquées à 100 % à partir de bois de bouleau blanc cultivé aux États-Unis
- Fabriquées dans une usine homologuée par la FDA et conforme aux normes de la FDA en matière de contact avec les denrées alimentaires
- Disponibles en points semi ou aiguilles pour des opérations délicates
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Pic en bois | |
Bois de bouleau blanc |