Description
- Les arbres ont un noyau en acier
- Totalement résistant aux produits chimiques et inerte
Spécification
Louche | |
Autoclavable | |
10 mL | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
-200°C à +280°C | |
194 x 24 x 34 mm | |
24 mm | |
24 mm |
PTFE | |
PTFE | |
Blanc | |
Échantillonnage et versage de liquides | |
2 mm | |
34 mm | |
150 mm |