Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Mixer/Mill™ de série 8000
Pour utilisation avec les broyeurs/mélangeurs 8000D et 8000M
188.00€ - 2530.00€
Spécification
Type de produit | Kit de flacons en acier durci |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M |
Code produit | Marque | Matériau | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15350512
|
Cole-Parmer™
3127 |
Acier durci | 1,9 cm | 4,76 cm |
266.00€
1 kit |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15320512
|
Cole-Parmer™
3117 |
Acier durci | 1,27 cm | 2,54 cm |
188.00€
1 kit |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15370512
|
Cole-Parmer™
5004 |
Carbure de tungstène | 1,9 cm | 5,08 cm |
590.00€
1 kit |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15380512
|
Cole-Parmer™
8003-SSP |
Céramique d’alumine | 5,7 cm | 6,98 cm | |||||
15349681
|
Cole-Parmer™
8001 |
Hardened Steel | 5,72 cm | 7,62 cm |
685.00€
1 kit |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12588696
|
Cole-Parmer™
8004 |
Tungsten Carbide | 5,72 cm | 6,35 cm | |||||
12508706
|
Cole-Parmer™
8005 |
Zirconia | 6,35 cm | 6,83 cm |
2180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12528706
|
Cole-Parmer™
8007 |
Acier inoxydable | 5,72 cm | 7,62 cm |
805.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15330522
|
Cole-Parmer™
8009 |
Acier durci | 6,03 cm | 7,62 cm |
1665.00€
1 kit |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12548706
|
Cole-Parmer™
8014 |
Agate | 5,71 cm | 6,98 cm |
2080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Contient les accessoires :
- Billes de broyage et flacons pour broyage dans différents matériaux et tailles
- Jeux de billes de broyage
- Kits de flacons avec flacon pour broyage et bille(s) de broyage
- Adaptateurs et pinces
Spécification
Kit de flacons en acier durci | |
Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M |