Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Mixer/Mill™ de série 8000
Pour utilisation avec les broyeurs/mélangeurs 8000D et 8000M
Marque: Cole-Parmer™ 8001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contient les accessoires :
- Billes de broyage et flacons pour broyage dans différents matériaux et tailles
- Jeux de billes de broyage
- Kits de flacons avec flacon pour broyage et bille(s) de broyage
- Adaptateurs et pinces
Spécification
Kit de flacons en acier durci | |
5,72 cm | |
3 po | |
Deux billes de broyage en acier de 1/2 po et quatre billes de broyage en acier de 1/4 po |
2,25 in | |
Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M | |
7,62 cm | |
Hardened Steel |