Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Mixer/Mill™ de série 8000
Pour utilisation avec les broyeurs/mélangeurs 8000D et 8000M
Marque: Cole-Parmer™ 8003-SSP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contient les accessoires :
- Billes de broyage et flacons pour broyage dans différents matériaux et tailles
- Jeux de billes de broyage
- Kits de flacons avec flacon pour broyage et bille(s) de broyage
- Adaptateurs et pinces
Spécification
Kits de flacons en céramique d’oxyde d’aluminium | |
45 mL | |
2,24 in | |
Idéal pour le broyage général | |
9 | |
6,98 cm | |
Céramique d’alumine | |
2 à 8 g, 20 mL |
1,52 oz. | |
Al, Si, Ca, Mg | |
5,7 cm | |
Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M | |
2,75 po | |
Corps de flacon de broyage en céramique d’oxyde d’aluminium à 99,5 % de haute pureté, deux bouchons en céramique d’oxyde d’aluminium à insérer, une bille en céramique d’oxyde d’aluminium de 0,25 po et huit joints Corprene | |
0,004 à 0,01 lb, 0.67 oz. |