Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Mixer/Mill™ de série 8000
Pour utilisation avec les broyeurs/mélangeurs 8000D et 8000M
Marque: Cole-Parmer™ 3117
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contient les accessoires :
- Billes de broyage et flacons pour broyage dans différents matériaux et tailles
- Jeux de billes de broyage
- Kits de flacons avec flacon pour broyage et bille(s) de broyage
- Adaptateurs et pinces
Spécification
Kit de flacons en acier durci | |
2,5 mL | |
0,5 in | |
Idéal pour le broyage général | |
5,5 à 6 | |
2,54 cm | |
Acier durci | |
Broyage : 0,2 à 0,6 ml, mélange : 1 mL | |
0,5 g |
0,08 oz. | |
Fe, Cr, Si, Mn, C | |
1,27 cm | |
Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M | |
1 po | |
Flacon de broyage et bouchon, bille | |
Broyage : 0,006 à 0,02 oz., mélange : 0,03 oz. | |
0,001 lb |