Learn More
Joints à rotule sphériques Quickfit™, mâles
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
30.70€ - 249.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Épaisseur (métrique) de paroi | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Épaisseur (métrique) de paroi | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12405336
|
Quickfit
MS13UB |
S13 | 1,5mm |
188.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12082605
|
Quickfit
MS35UB |
S35 | 2,5mm |
30.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15567940
|
Quickfit
MS41UB |
S41 | 2.8mm | N/A | |||||
13401909
|
Quickfit
MS19UB |
S19 | 1,5mm |
182.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12999373
|
Quickfit
MS29UB |
S29 | 2,5mm |
249.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
- En verre borosilicaté Pyrex
- Fabriquée avec une longueur de tige approximative de 100 mm