Learn More
Joints à rotule sphériques Quickfit™, mâles
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
Brand: Quickfit MS35UB
This item is not returnable.
View return policy
Description
Conçus pour une utilisation avec les joints sphériques femelles FS :
- En verre borosilicaté Pyrex
- Fabriquée avec une longueur de tige approximative de 100 mm
Specifications
1/boîte | |
Joint à rotule sphérique | |
Alésage :19mm |
Dia. ext. de la tige :24mm | |
S35 | |
2,5mm |